Merck
W225207
Sigma-Aldrich
β-Caryophyllene
≥80%, FCC, FG
Synonim(y):
(−)-trans-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Numer FEMA:
2252
Beilstein:
2044564
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2618
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.007
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥80%
aktywność optyczna
[α]23/D −7.5°, neat
skład
contains β-Caryophyllene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5 (lit.)
tw
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
β-caryophyllene (ox.)
Organoleptyczne
spicy; woody
ciąg SMILES
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
β;-Caryophyllene is a volatile sesquiterpene compound that can be used as a flavoring agent. It is one of the major volatile organic compounds in Eugenia caryophyllata essential oil, Psidium guajava L. leaves, Arabidopsis thaliana flowers and Artemisia annua L. aerial parts.
Zastosowanie
  • Essential Oil Constituents as Anti-Inflammatory and Neuroprotective Agents: An Insight through Microglia Modulation.: ß-Caryophyllene shows significant potential as an anti-inflammatory and neuroprotective agent by modulating microglia, which plays a crucial role in neuroinflammation (Stojanovic et al., 2024) (Stojanovic et al., 2024).
  • Synergistic Antinociceptive Effect of ß-Caryophyllene Oxide in Combination with Paracetamol, and the Corresponding Gastroprotective Activity.: This research demonstrates that ß-caryophyllene oxide, when combined with paracetamol, has enhanced antinociceptive effects and provides gastroprotection (Espinosa-Juárez et al., 2024) (Espinosa-Juárez et al., 2024).
  • Consumption of ß-Caryophyllene Increases the Mating Success of Bactrocera zonata Males (Diptera: Tephritidae).: The study explores how ß-caryophyllene consumption boosts the mating success of male fruit flies, indicating its potential applications in pest control strategies (Ul Haq et al., 2024) (Ul Haq et al., 2024).
  • Development of ophthalmic nanoemulsions of ß-caryophyllene for the treatment of Acanthamoeba keratitis.: This research focuses on creating nanoemulsions containing ß-caryophyllene for treating Acanthamoeba keratitis, demonstrating its potential in ophthalmic therapies (Santos Porto et al., 2024) (Santos Porto et al., 2024).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The major volatile organic compound emitted from Arabidopsis thaliana flowers, the sesquiterpene (E)???caryophyllene, is a defense against a bacterial pathogen
Huang M, et al
The New phytologist, 193(4), 997-1008 (2012)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 522-523 (1997)
Antibacterial and antioxidant activities of Artemisia annua essential oil
Juteau F, et al
Fitoterapia, 73(6), 532-535 (2002)
Chemical composition of the leaf volatile oil of Psidium guajava L. growing in Nigeria
Ogunwande IA, et al
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 136-138 (2003)
Chemical composition and antifungal activity of Illicium verum and Eugenia caryophyllata essential oils
Dzamic A, et al
Chemistry of Natural Compounds, 45(2), 259-261 (2009)