Merck
262668
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde, predominantly trans
≥99%, contains 0.1-0.2% BHT as stabilizer, 1% H2O as stabilizer
Synonim(y):
(2E)-2-Butenal, (E)-But-2-en-1-al, 2(E)-Butenal, trans-2-Buten-1-al, trans-2-Butenal, trans-Crotonal
Wybierz wielkość
5 ML
220,00 zł
100 ML
368,00 zł
1 L
1530,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
220,00 zł
100 ML
368,00 zł
1 L
1530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2.41 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
32 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
zawiera
0.1-0.2% BHT as stabilizer
1% H2O as stabilizer
granice wybuchowości
19.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4362 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 425.4 g/L at 20 °C
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=O
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+
Klucz InChI
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Opis ogólny
Rate coefficients for the reaction of crotonaldehyde with chlorine atoms have been determined[1]. Reaction of crotonaldehyde with DNA has been investigated[2].
Zastosowanie
  • Crotonaldehyde (Cis and Trans): Discusses the production and properties of crotonaldehyde, including trans isomer, via aldol condensation of acetaldehyde and catalytic methods (Grant & Jenkins, 2015).
  • Modeling, simulation and analysis of a process for the production of crotonaldehyde: Analyzes the production of crotonaldehyde, highlighting the stereoisomeric forms, including trans-crotonaldehyde (Scheithauer et al., 2016).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
F L Chung et al.
Cancer research, 44(3), 990-995 (1984-03-01)
Acrolein reacted with deoxyguanosine at pH 7 and 37 degrees to give three major products, Adducts 1 to 3, which were separated by high-performance liquid chromatography. They were identified by their ultraviolet, mass, and nuclear magnetic resonance spectra, by the
Reactions of acrolein, crotonaldehyde and pivalaldehyde with Cl atoms: structure-activity relationship and comparison with OH and NO3 reactions.
Ullerstam M, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(6), 986-992 (2001)
Eşref Demir et al.
Mutation research, 726(2), 98-103 (2011-07-19)
Lipid-peroxidation products are formed by the thermal treatment of foodstuffs, as well as by endogenous processes. In addition, they are also common environmental pollutants originating from many different sources. Since conflicting data exist on their possible risk for humans, we
Organocatalytic asymmetric inverse-electron-demand Diels-Alder reaction of electron-deficient dienes and crotonaldehyde.
Jun-Long Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(36), 6418-6420 (2010-07-31)
Giorgia Volpi et al.
British journal of pharmacology, 163(3), 649-661 (2011-02-11)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is an angiogenic factor known to be elevated in the sputum of asymptomatic smokers as well as smokers with bronchitis type of chronic obstructive pulmonary disease. The aim of this study was to investigate whether
Questions
  1. What does "predominantly trans" mean for product 262668? Is there any guidance available on the amount of trans compared to cis?
    1 answer
    1. In this case, the term "predominantly trans" is not specifically defined, but based on analysis of previous lots, it appears to be between 95% and 98% trans. While this cannot be guaranteed for future lots, historical data suggests this range. It could be a helpful estimation to consider.