Przejdź do
253170
2,5-Dihydrofuran
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
278,25 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-957-4
Beilstein/REAXYS Number:
103174
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
278,25 zł
Cena katalogowa371,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1OCC=C1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
InChI key
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Adsorption and thermal chemistry of 2,5-dihydrofuran on Pd (111) has been studied by high-resolution electron energy loss spectroscopy and temperature-programmed desorption. Free jet millimetre wave spectrum of the 2,5-dihydrofuran-argon molecular complex has been investigated in the frequency range 60-78GHz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
265187265179331570
description
97%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
bp
66-67 °C (lit.)
bp
67-69 °C/17 mmHg (lit.)
bp
65-66 °C/17 mmHg (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)