Merck
251933
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyryl chloride
95%
Synonim(y):
Chlorek 4-bromobutanoilu, Chlorek kwasu 4-bromobutanowego
Wybierz wielkość
5 G
163,80 zł
25 G
663,00 zł
163,80 zł
Cena katalogowa234,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
163,80 zł
25 G
663,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.45
Beilstein:
1743026
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
163,80 zł
Cena katalogowa234,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
101 °C/37 mmHg (lit.)
gęstość
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6BrClO/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
Klucz InChI
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Zastosowania w badaniach farmaceutycznych: Chlorek 4-bromobutyrylu został wykorzystany w syntezie nowo opracowanych 3,4,5-trisubstytuowanych pochodnych-1,2,4-triazolu. Pochodne te wykazały znaczny potencjał hamowania alfa-glukozydazy, co sugeruje ich przydatność w leczeniu cukrzycy poprzez hamowanie enzymów hydrolizujących węglowodany. To zastosowanie podkreśla znaczenie chlorku 4-bromobutyrylu w rozwoju bioaktywnych cząsteczek do potencjalnego zastosowania terapeutycznego (Nafeesa et al., 2019).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)