Merck
C29835
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyric acid
99%
Synonim(y):
4-Chlorobutanoic acid, 4-Chlorobutyrate
Wybierz wielkość
25 G
315,00 zł
100 G
873,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
315,00 zł
100 G
873,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
Beilstein:
1700264
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
196 °C/22 mmHg (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
gęstość
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
Klucz InChI
IPLKGJHGWCVSOG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Application in hydrophilic fluorescent nanozymes: </strong>4-Chlorobutyric acid is used in the synthesis of Mn2+:CsPbCl3@SiO2 yolk shell nanoparticles (YSNPs) through the SN2 reaction with oleylamine (OAm). This reaction yields a zwitterionic ligand that facilitates the dispersion of YSNPs in water (Wang et al., 2024).</li>
</ul>
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Michele Dei Cas et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1154, 121982-121982 (2020-08-31)
Short and medium fatty acids derived from either dietary sources, gut microbiota, and liver production might play a role in the modulation of metabolism and inflammation. The outcome of different autoimmune or inflammatory diseases could be related to microbiota composition
Questions
  1. is it condutive or not ???? if is what is Coductivity????.
    1 answer
    1. The conductive properties of this material have not been investigated.