Przejdź do
147443
3-Chloropropionyl chloride
technical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.97
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-890-4
Beilstein/REAXYS Number:
635814
MDL number:
Form:
liquid
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, chloro
SMILES string
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChI key
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chloropropionyl chloride was used to modify hydrophilic and macroporous polymer resins composed of glycerylmethacrylate, styrene and divinylbenzene. It was used in the synthesis of diethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinones, which are potential anticancer agents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C69128157139306800
description
technical grade
description
98%
description
97%
description
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
109-111 °C (lit.)
bp
185-188 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.258 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4345 (lit.)
functional group
acyl chloride, chloro
functional group
acyl chloride
functional group
acyl chloride, chloro
functional group
carboxylic acid, chloro
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloropropionyl chloride
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.9 °F - closed cup
flash_point_c
70.5 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)