Przejdź do
453560
4-Iodobutyric acid
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
392,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
I(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
392,25 zł
Cena katalogowa523,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
37-40 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, iodo
SMILES string
OC(=O)CCCI
InChI
1S/C4H7IO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
InChI key
HALXOXQZONRCAB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
242934171883SML0988
description
98%
description
98%
description
99%
description
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
37-40 °C (lit.)
mp
-
mp
−101 °C (lit.)
mp
-
functional group
carboxylic acid, iodo
functional group
ester, iodo
functional group
alkyl halide, iodo
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)