Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-913-0
Beilstein/REAXYS Number:
1737598
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
533,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
285-288 °C (lit.)
density
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H18Br2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
InChI key
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?