Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 106,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł |
Informacje o tej pozycji
106,00 zł
vapor pressure
3 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
824 °F
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
InChI key
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| density 1.26 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.24 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.002 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.461 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.5218 (lit.) | refractive index - |
| bp 173-174 °C (lit.) | bp 196 °C/22 mmHg (lit.) | bp - | bp 173 °C/14 mmHg (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?