Kluczowe dokumenty
235555
6-Bromohexanoyl chloride
97%
Synonim(y):
6-Bromocaproyl chloride, 6-Bromohexanoic acid chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
bp
130 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
bromo
ciąg SMILES
ClC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C6H10BrClO/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2
Klucz InChI
HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- (S)- or (R)-N-(6-bromohexanoyl)-α-methylbenzylamine
- 1-bromoheptadecan-6-one and 1-bromooctadecan-6-one
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?