For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
270946
Triphenylphosphine dibromide
96%
Synonim(y):
Bromotriphenylphosphonium bromide, Dibromotriphenylphosphorane
Wybierz wielkość
171,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
171,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
235 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
BrP(Br)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Br2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)