Przejdź do
436844
3-Thienylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
(Thiophene-3-yl)boronic acid, 3-Thiopheneboric acid, 3-Thiopheneboronic acid, 3-Thiophenylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
121,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
246,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.96
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
113573
121,50 zł
Cena katalogowa162,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
164-169 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccsc1
InChI
1S/C4H5BO2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
InChI key
QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
512117436836513016
description
≥95.0%
description
≥95.0%
description
≥95.0%
description
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
form
solid
form
-
form
solid
form
-
mp
164-169 °C (lit.)
mp
225-230 °C (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
mp
298 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)