Merck
251038
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-2-thiopseudourea hydrochloride
98%
Synonim(y):
S-Benzylisothiourea hydrochloride, S-Benzylthiuronium chloride
Wybierz wielkość
100 G
486,00 zł
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
486,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2SC(=NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.70
Beilstein:
3656719
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
177-179 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to very faintly yellow
grupa funkcyjna
amine
phenyl
thioether
ciąg SMILES
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
Klucz InChI
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Analogi S-benzylisotiomocznika(chlorowodorek 2-benzylo-2-tiopseudomocznika), jako małocząsteczkowe inhibitory indoloamino-2,3-dioksygenazy, zostały zbadane[1].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431