Merck
226637
Sigma-Aldrich
Butyl nitrite
95%
Synonim(y):
n-Butyl nitrite
Wybierz wielkość
25 G
240,00 zł
100 G
756,00 zł
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
240,00 zł
100 G
756,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3ONO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
Beilstein:
1701036
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
760 mmHg ( 78 °C)
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
O-nitroso
nitroso
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
JQJPBYFTQAANLE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The photodissociation dynamics of butyl nitrite was studied using time-resolved Fourier transform infrared (TR-FTIR) emission spectroscopy[1]. The effects of butyl nitrite on methyl cobalamin and 5-methyl tetrahydrofolate were studied[2].
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Ji et al.
The Journal of chemical physics, 130(17), 174314-174314 (2009-05-12)
We report on the photodissociation dynamics study of n-butyl nitrite and isoamyl nitrite by means of time-resolved Fourier transform infrared (TR-FTIR) emission spectroscopy. The obtained TR-FTIR emission spectra of the nascent NO fragments produced in the 355 nm laser photolysis
B A Meloche et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 23(8), 863-871 (1993-08-01)
1. The addition of n-butyl nitrite (BN) to isolated rat hepatocytes caused rapid S-nitrosyl glutathione (GSNO) formation, then a concomitant decrease in protein thiols, followed by a marked ATP depletion. Cytotoxic concentrations of BN also caused lipid peroxidation after a
Tsuyoshi Taniguchi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(22), 2198-2200 (2013-02-12)
A method for direct functionalization of three positions including an unactivated C-H bond of aliphatic alkenes using tert-butyl nitrite and molecular oxygen to give γ-lactols has been developed. The present reaction proceeds through a sequence of radical processes involving oxynitration
J D Osterloh et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 74(7), 780-782 (1985-07-01)
The uptake of butyl nitrite by rats (500 g, one rat/chamber) was determined over a 5-min exposure period. About 44% of the starting amount (771-3855 ppm) of n-butyl nitrite was consumed in 5 min. Three rats per exposure concentration were
G R Newell et al.
The American journal of medicine, 78(5), 811-816 (1985-05-01)
Early reports of the acquired immune deficiency syndrome (AIDS) in homosexual men suggested that the cause might be related to homosexual life-style practices, including use of recreational drugs. Inhalation of volatile nitrites is a possible contributing factor in AIDS because