Przejdź do
8.01641
Benzoyl peroxide
(with 25% H2O) for synthesis
Synonim(y):
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
104,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
158,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
26.7 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
UNSPSC Code:
12352120
EC Index Number:
202-327-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
104,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
autoignition temp.
>380 °C
potency
7710 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
100-105 °C (decomposition)
density
1.33 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500‑600 kg/m3
functional group
peroxide
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzoyl peroxide is an organic peroxide commonly used to initiate free radical polymerizations and to form copolymers through grafting reactions. It is also used as an oxidizer during chemical reactions.
Application
Benzoyl peroxide is used:
  • In the direct N–O bond synthesis from 1,2-diamines.
  • As an initiator in the synthesis of the cross-linked unsaturated copolymer by cross-linking methyl methacrylate with Poly (2-butene maleate) polyester.
Analysis Note
Assay (iodometric): 72,0 - 77,0 %(m)
Melting range (after drying): 102 - 105 °C
Identity (IR): conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51347451790904078
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.33 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
mp
100-105 °C (decomposition)
mp
103 °C (lit.)
mp
105 °C (lit.)
mp
85-90 °C (dec.), 90-93 °C (lit.)
form
crystals
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoyl peroxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can this be used for beauty products for topical use? I understand that the dosage is higher than the allowed market amount. But if diluted, is it ok for skin use? For topical use. 
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals. Currently, there is not product option available that would be suitable for this application.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. CAN YOU MENTION PURITY OF THIS BENZOIL PEROXIDE ?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION' section, the purity is between 72.0 - 77.0 %. The exact purity of this product will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate: https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/801641#product-documentation