Merck
250309
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,1′-azobenzene-3,4′-disulfonic acid monosodium salt
Dye content 90 %
Synonim(y):
2-Amino-5-([4-sulfophenyl]azo)benzenesulfonic acid monosodium salt, Acid Yellow 9 monosodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
RO3SC6H4N=NC6H3(NH2)SO3R, R = H or Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Aby zapytać o ten produkt 250309, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
powder
skład
Dye content, 90%
λmaks.
489 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
11438 at 489 nm in 0.1 M HCl at 0.01 g/L
15302 at 385 nm in 1 M HCl at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Nc1ccc(cc1S(O)(=O)=O)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O.Nc3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O
InChI
1S/2C12H11N3O6S2.2Na/c2*13-11-6-3-9(7-12(11)23(19,20)21)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(16,17)18;;/h2*1-7H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;;2*+1/p-2/b2*15-14+;;
Klucz InChI
MPOAAHDXCIUENZ-XNDFEMONSA-L
Opis ogólny
4-Amino-1,1′-azobenzene-3,4′-disulfonic acid monosodium salt, also called as acid yellow 9, belongs to the class of azo dyes.[1]
Zastosowanie
4-Amino-1,1′-azobenzene-3,4′-disulfonic acid monosodium salt has been used as a control to study the influence of aromatic substitution patterns on azo dye degradability by Streptomyces spp and the fungus Phanerochaete chrysosporium.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Influence of Aromatic Substitution Patterns on Azo Dye Degradability by Streptomyces spp. and Phanerochaete chrysosporium
GRIGSBY M B P
Applied and Environmental Microbiology, 58, 3605-3613 (1992)
J Cuamatzi-Flores et al.
PloS one, 14(1), e0209711-e0209711 (2019-01-05)
Dye-decolorizing peroxidase (DyP) from the white rot basidiomycete Pleurotus ostreatus is a heme peroxidase able to oxidize diverse substrates, including recalcitrant phenols and dyes. This study analyzed the effect of chemical dyes on P. ostreatus growth, DyP activity and the