Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 426,00 zł |
Informacje o tej pozycji
426,00 zł
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 85%
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue
λmax
638 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C20H19N3O.ClH/c1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;/h5-12,21H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
SHXOKQKTZJXHHR-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 85 % | description Dye content ≥75 % | description suitable for microscopy | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC) |
| solubility water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue | solubility H2O: 1 mg/mL, blue | solubility methanol: 0.01 g/10 mL (red to very dark red) | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form powder | form crystals | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition Dye content, 85% | composition Dye content, ≥75% | composition - | composition - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?