Merck
219630
Sigma-Aldrich
DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
98%
Synonim(y):
3-Amino-DL-alanine monohydrochloride
Wybierz wielkość
1 G
212,10 zł
5 G
880,00 zł
212,10 zł
Cena katalogowa303,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
212,10 zł
5 G
880,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH(NH2)COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.57
Beilstein:
5293359
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
212,10 zł
Cena katalogowa303,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].NCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H
Klucz InChI
SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Monochlorowodorek kwasu DL-2,3-diaminopropionowego, znany również jako monochlorowodorek 3-amino-DL-alaniny, jest powszechnie stosowany w syntezie peptydów w fazie roztworu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kamila Stokowa et al.
Journal of inorganic biochemistry, 106(1), 111-116 (2011-11-25)
Capreomycin is an important therapeutic agent having intriguing and diverse molecular features. Its polypeptidic structure rich in nitrogen donors makes the drug a promising chelating agent for a number of transition metal ions, especially for copper(II). The results of the
Huan-Huan Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 73(9), 3634-3637 (2008-03-28)
A novel and convenient route to the asymmetric synthesis of 2,3-diamino acids via Mannich reaction of iminolactones 1a and 1b with N-protected imines has been achieved in good yields (up to 95%) and high diastereoselectivity (dr: >99:1). Hydrolysis of the
Yohan Park et al.
Organic letters, 11(16), 3738-3741 (2009-07-29)
An efficient enantioselective synthetic method for (S)-alpha-alkyl-alpha,beta-diaminopropionic acid is reported. The asymmetric phase-transfer catalytic alkylation of N(1)-Boc-2-phenyl-2-imidazoline-4-carboxylic acid tert -butyl ester in the presence of chiral quaternary ammonium catalyst gave the corresponding alkylated products (93-98% ee) which could be transformed
Yun Lan et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 11(9), 1266-1272 (2010-05-19)
Nonviral vectors that harness the change in pH in endosomes, are increasingly being used to deliver cargoes, including nucleic acids, into mammalian cells. Here we present evidence that the pK(a) of the beta-NH(2) in 2,3-diaminopropionic acid (Dap) is sufficiently lowered
Johnson Cheung et al.
Molecular microbiology, 74(3), 594-608 (2009-09-25)
Siderophores are iron-scavenging molecules produced by many microbes. In general, they are synthesized using either non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) or NRPS-independent siderophore (NIS) pathways. Staphylococcus aureus produces siderophores, of which the structures of staphyloferrin A and staphyloferrin B are known.