Merck
204161
Ammonium perrhenate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Metaperrhenic acid ammonium salt, Rhenium standard solution
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4ReO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-075-6
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.3O.Re/h1H3;1H2;;;;/q;;;;;+1/p-1
InChI key
XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Application
Reduction of this compound with 2-hydrazinopyridine and triphenylphosphine liads to rhenium(III) organohydrazides which offer potential use as radiopharmaceuticals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium perrhenate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13598-65-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)