Merck
517666
Sigma-Aldrich
Samarium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Sm(acac)2
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Sm · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.68 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
core: samarium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Sm](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Sm/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Klucz InChI
CDHHPUQJWXMQHC-KJVLTGTBSA-K
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges