Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.628 (lit.)
tw
129-130 °C/4 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
gęstość
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H
Klucz InChI
SVLZRCRXNHITBY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter