Kluczowe dokumenty
M51490
7-Methylindole
97%
Synonim(y):
NSC 618
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
bp
266 °C (lit.)
mp
80-84 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-3-2-4-8-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3
Klucz InChI
KGWPHCDTOLQQEP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Pharmaceutically active pyrrolidine analogues via Markovnikov addition
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Plant growth inhibitors
- Antifungal agents
- Sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the Management of Hyperglycemia in Diabetes
- Inhibitors of HIV-1 attachment
Reactant for:
- Friedel-Crafts alkylation reactions
- Reductive formylation reactions
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)