Przejdź do
246239
6-Chloroindole
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-449-4
Beilstein/REAXYS Number:
112345
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
300,00 zł
Cena katalogowa400,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
87-90 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Chloroindole, when added to Claviceps purpurea, produced the corresponding substituted L-tryptophan[1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C47604473731161179
assay
99%
assay
98%
assay
97%
assay
≥99%
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
DMF: soluble 5%, clear, colorless to yellow
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
87-90 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
crystals
form
-
form
powder
functional group
chloro
functional group
-
functional group
chloro
functional group
chloro
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)