Próba
97%
tw
90-95 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
Klucz InChI
WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3