Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł 288,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
288,00 zł
Cena katalogowa384,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
92-96 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Bromoindole is an indole derivative. It undergoes palladium-catalyzed reaction with 2-(4-fluorophenyl)ethylpiperazine to afford the carbonylation products.
Application
6-Bromoindole may be used to synthesize:
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 97% | description 98% | description 95% |
| assay 96% | assay 97% | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 92-96 °C (lit.) | mp 56-57 °C (lit.) | mp 123-126 °C (lit.) | mp 32-35 °C (lit.) |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group ester, bromo | functional group chloro, fluoro, aldehyde |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?