Merck
563838
Sigma-Aldrich
5-Iodoindole
97%
Wybierz wielkość
5 G
467,00 zł
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
467,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
101-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Ic1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H6IN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
Klucz InChI
TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Iodoindole can be synthesized via nitration of m-toluidine.[1]
Zastosowanie
5-Iodoindole (5-iodogramine) may be used in the synthesis of the following:
  • 3-dimethylaminomethyl-5-iodoindole via reaction with dimethyl amine and formaldehyde[2]
  • 5-ethynyl-1H-indole obtained via refluxing with trimethylsilylacetylene in the presence of triethylamine, catalyzed by palladium and copper(I)iodide in acetonitrile[3]
  • 5-(3-hydroxyprop-1-enyl)-1H-indole via reaction with allyl alcohol in the presence of triphenyl phosphine, palladium acetate and silver acetate in dimethylformamide[3]
  • 5-(3-benzyloxyprop-1-enyl)-1H-indole via reaction with allylbenzyl ether in the presence of triphenyl phosphine, palladium acetate and silver acetate in dimethylformamide[3]
  • 5-(2-phenylethynyl)-1H-indole via refluxing with phenylacetylene catalyzed by copper(I)iodide and palladium in the presence of triethylamine in acetonitrile[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Synthesis and biological evaluation of new dipyrrolo [3, 4-a: 3, 4-c] carbazole-1, 3, 4, 6-tetraones, substituted with various saturated and unsaturated side chains via palladium catalyzed cross-coupling reactions"
Henon H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(11), 3825-3834 (2006)
Yoshimitsu Masuda et al.
Applied and environmental microbiology, 86(16) (2020-06-07)
YafQ is an endoribonuclease toxin that degrades target gene transcripts such as that of tnaA, a gene encoding tryptophanase to synthesize indole from tryptophan. DinJ is the cognate antitoxin of YafQ, and the YafQ-DinJ system was reported to regulate persister
?Convenient synthesis of 5-iodoindole?
Hydorn.EA
The Journal of Organic Chemistry, 32(12), 4100-4101 (1967)
?The synthesis of 5-iodotryptophan and some derivatives"
Harvey GD
Journal of the Chemical Society, 3760-3762 (1958)
Satish Kumar Rajasekharan et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 163, 76-83 (2020-01-25)
Multi-drug resistance in nematodes is a serious problem as lately several resistant phenotypes have emerged following the intermittent usage of synthetic nematicides. Contemporary research continues to focus on developing and/or repurposing small molecule inhibitors that are eco-friendly. Here, we describe