Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-986-4
Beilstein/REAXYS Number:
116738
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
106-108 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H
InChI key
YHYLDEVWYOFIJK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Reactant for parallel synthesis of dihydroisoquinolines via silver and L-proline co-catalyzed three-component coupling reaction
- Reactant for chemoselective and regioselective preparation of benzoyl indoles
- Reactant for preparation of novel PPARα/γ dual agonists for potential treatment of metabolic syndrome and IDDM
- Reactant for preparation of 4,5-dihydrocyclopenta[c]quinolines by palladium-catalyzed ring-expansion reaction alkynes, using O2 as the oxidant
- Reactant for preparation of vinylindoles by hydroarylation of alkynes using indium bromide catalyst
- Reactant for gold catalyzed direct alkynylation using a benziodoxolone based hypervalent iodine reagent
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| mp 106-108 °C (lit.) | mp 51-53 °C (lit.) | mp 37-39 °C (lit.) | mp 71-73 °C (lit.) |
| functional group nitrile | functional group - | functional group aldehyde, nitro | functional group bromo |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?