Merck
D23408
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
97%
Synonim(y):
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-095-6
Beilstein/REAXYS Number:
153223
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
219-221 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChI key
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-76-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)