Kluczowe dokumenty
245720
Diethyl adipate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Hexanedioic acid 1,6-diethyl ester, NSC 19160, NSC 3363
Wybierz wielkość
303,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
303,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−20-−19 °C (lit.)
gęstość
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?