Przejdź do
309494
Dibutyl adipate
96%
Synonim(y):
Adipic acid dibutyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
308,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH2CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.35
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
203-350-4
MDL number:
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibutyl adipate (DBA) is a plasticizer and a skin conditioning agent in cosmetics that is a mixture of a diester of butyl alcohol and adipic acid. It is soluble in water and organic solvents and does not absorb radiation in the ultraviolet region.
Application
DBA can be used as a plasticizer to produce a mixture with polyvinyl chloride (PVC), which forms soft gel type electro-active materials for soft robotic actuators and adaptive lenses. It may also be used to plasticize polyurethane gels for potential usage in biomedical applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69089450588525197
description
96%
description
analytical standard
description
99%
description
99%
assay
96%
assay
≥95%
assay
99%
assay
99%
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
305 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
bp
293 °C (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl adipate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)