Przejdź do
237116
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) dichloride
synthesis grade, solid
Synonim(y):
NiCl2(PPh3)2, Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Nickel(II)bis(triphenylphosphine) dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
592,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]2NiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
238-154-8
MDL number:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) dichloride, synthesis grade
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
ZBRJXVVKPBZPAN-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst in the coupling reaction of aryl mesylates and allylic carbonates with lithium organoborates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
708526208671741248
description
synthesis grade
description
97%
description
98%
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Stille Coupling, core: palladium, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C
mp
-
mp
-
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14264-16-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?