733857
DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate solution
2 wt. % in H2O
Synonim(y):
Polyethylene glycol, TPGS-750-M
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Bucherer Carbazole Synthesis
reagent type: surfactant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
2 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.336
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Included among the possible reactions are:
- Olefin metathesis
- Pd-catalyzed cross coupling reactions including Heck, Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Buchwald-Hartwig reactions
- C-H activation reactions
Second generation amphiphile for cross-coupling reactions in water
Inne uwagi
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lipshutz i współpracownicy opracowali niedawno technologię drugiej generacji swojego oryginalnego środka powierzchniowo czynnego PTS opartego na pochodnej polioksyetanylo-α-bursztynianu tokoferylu, TPGS-750-M.
Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
Protokoły
Środek powierzchniowo czynny TPGS-750-M umożliwia różne reakcje w wodzie w temperaturze pokojowej, zwiększając wydajność i wszechstronność syntezy.
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Powiązane treści
Prof. Bruce Lipshutz and co-workers have developed designer surfactants to allow several classes of transformations (e.g. Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, 1,4-Addition to Enones, etc.) to be performed in water.