Przejdź do
47749
Methyl 3-formylbenzoate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Methyl benzaldehyde-3-carboxylate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2690668
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
582,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
48-52 °C
functional group
aldehyde, ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6H,1H3
InChI key
UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 3-formylbenzoate may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
  • meso-Tetrakis(3-carboxyphenyl)porphyrin via condensation with pyrrole.
  • Methyl 3-[4-(1-methyl-3-phenylureido)phenylaminomethyl]benzoate, which shows moderate SENP1 protease inhibition activity.
  • An N-methyl-sulfonylhydrazone derivative for use as anti-diabetic agent with good plasma stability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24474068259736899
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
48-52 °C
mp
59-63 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
aldehyde, ester
functional group
aldehyde, ester
functional group
aldehyde, ester
functional group
ester
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)