Przejdź do
671673
Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate
≥95%
Synonim(y):
4-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-(chloroformyl)benzoate, Methyl terephthaloyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-937-2
MDL number:
Assay:
≥95%, ≥95.0% (GC), 95.0-105.0% (AT)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%, ≥95.0% (GC), 95.0-105.0% (AT)
form
solid
functional group
acyl chloride, ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
InChI key
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
672106
description
≥95%
description
≥97%
assay
≥95%, ≥95.0% (GC), 95.0-105.0% (AT)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97%, 97.0-103.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
functional group
ester, acyl chloride
functional group
ester, acyl chloride
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)