Merck
328383
Sigma-Aldrich
mono-Methyl terephthalate
97%
Synonim(y):
4-(Carbomethoxy)benzoic acid, Hydrogen methyl terephthalate, Methyl 4-carboxybenzoate, Methyl p-phthalate, p-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, p-Carbomethoxybenzoic acid
Wybierz wielkość
5 G
237,00 zł
25 G
437,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
237,00 zł
25 G
437,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO2C)C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
1911082
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
220-223 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The inhibitory effect of new hydroxamic acid derivatives on melanogenesis.
Baek HS, et al.
ChemInform, 39(23) (2008)
A E Cury et al.
Journal of medical and veterinary mycology : bi-monthly publication of the International Society for Human and Animal Mycology, 24(2), 161-164 (1986-04-01)
Some of the lipids described in many fungi were found in Madurella grisea, in addition to other diethyl ether-soluble components with peculiar characteristics. One fraction structurally related to ethane diol (ethylene glycol) accounted for about 41% and a compound identified
Li J, et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 55(3), 223-232 (2005)