Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł 454,75 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł 1479,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
454,75 zł
Cena katalogowa535,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
33-36 °C (lit.)
functional group
aldehyde, ketone
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
InChI key
KTFKRVMXIVSARW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?