124915
4-Formylbenzoic acid
97%
Synonim(y):
4-Carboxybenzaldehyde, Benzaldehyde-4-carboxylic acid, Terephthalaldehydic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
247 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Klucz InChI
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3