Merck
238678
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-890
average Mn ~1,982
Synonim(y):
Polyoxyethylene (40) nonylphenyl ether, branched
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H4O)n · C15H24O n=40
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,982
mp
46-47 °C (lit.)
HLB
17
ciąg SMILES
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Informacje prawne
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
380.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
193.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection