Merck
185760
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-nitrobenzene
99%
Wybierz wielkość
250 G
161,00 zł
1 KG
386,00 zł
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
161,00 zł
1 KG
386,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.55
Beilstein:
509273
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
99%
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.04 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
8.7 %
bp
246 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
gęstość
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Chloro-2-nitrobenzene was reduced to o-chloroaniline by using 5% platinum on carbon with ammonium formale or forinic acid as hydrogen donor[1]. Reaction of 1-chloro-2-nitrobenzene with dinitrogen pentoxide in dichloromethane is strongly catalysed by H-Faujasite-720(zeolite)[2].
Zastosowanie
1-Chloro-2-nitrobenzene was used in the synthesis of 1-hydroxybenzotriazole derivatives[3].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Catalytic transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds by employing ammonium formate and 5% platinum on carbon.
Gowda DC and Mahesh B.
Synthetic Communications, 30(20), 3639-3644 (2000)
Zeolite catalysis of aromatic nitrations with dinitrogen pentoxide.
Claridge RP, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1815-1818 (1999)
Spectrophotometric Determination of pKa's of 1-Hydroxybenzotriazole and Oxime Derivatives in 95% Acetonitrile-Water.
Fathalla MF and Khattab SN.
J. Chem. Soc. Pak., 33(3), 324-324 (2011)
Hong Liu et al.
Applied and environmental microbiology, 77(13), 4547-4552 (2011-05-24)
Pseudomonas stutzeri ZWLR2-1 utilizes 2-chloronitrobenzene (2CNB) as a sole source of carbon, nitrogen, and energy. To identify genes involved in this pathway, a 16.2-kb DNA fragment containing putative 2CNB dioxygenase genes was cloned and sequenced. Of the products from the
Zhaobing Guo et al.
Water research, 39(6), 1174-1182 (2005-03-16)
The selective adsorption of p-chloronitrobenzene (p-CNB) using zeolite as the adsorbent from an aqueous mixture containing p-CNB and o-chloronitrobenzene (o-CNB) was investigated. The maximum adsorption amounts of p-CNB in HZSM-5 zeolite were found to be approximately 4 molecules per unit
Questions
  1. Does this neutralize Formaline?
    1 answer
    1. This product is not specifically cited as a neutralizing agent for Formalin. The end-user must determine the suitability of this application.
      It may be helpful to review the peer-reviewed articles:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/185760?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=185760&type=citation_search