Merck
421286
Sigma-Aldrich
MERPOL® A surfactant
Synonim(y):
Niejonowy środek powierzchniowo czynny MERPOL
Wybierz wielkość
100 ML
270,00 zł
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
270,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
napięcie powierzchniowe
24 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
bp
200 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
6
Zastosowanie
Nonionic, ethylene oxide condensate. Low foaming wetting agent.
Informacje prawne
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this the same as Merpol lubricant FORD ESE-M99B144-B?
    1 answer
    1. There are several versions of the Merpol surfactant available. Unfortunately, none of these product options can be confirmed as the equivalent of the Ford product number ESE-M99B144-B. Below, please see the links to review the SDS for each of the Merpol products available. Confirmation may be obtained directly from Ford Motor Company.
      Merpol A SDS
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/421286
      Merpol HCS SDS
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/421308
      Merpol SH SDS
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/421359
      Merpol SE SDS
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/421340