Merck
738875
Sigma-Aldrich
Allyl oxalyl chloride
97%
Synonim(y):
2-Propen-1-yloxy chloroacetate, Allyl 2-chloro-2-oxoacetate, Chlorooxoacetic acid 2-propenyl ester
Wybierz wielkość
1 G
65,50 zł
5 G
414,00 zł
65,50 zł
Cena katalogowa131,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
65,50 zł
5 G
414,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
65,50 zł
Cena katalogowa131,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443
gęstość
1.213 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
Klucz InChI
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
133.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)