Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł |
Informacje o tej pozycji
429,00 zł
vapor density
4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8.56 psi ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
20 %
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
bp
34.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[SiH](C)Cl
InChI
1S/C2H7ClSi/c1-4(2)3/h4H,1-2H3
InChI key
YGHUUVGIRWMJGE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98.5% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description purified by redistillation, ≥99% |
| assay 98% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent, reactivity: alkyne reactive |
| refractive index n20/D 1.383 (lit.) | refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index n20/D 1.387 (lit.) | refractive index n20/D 1.387 (lit.) |
| density 0.852 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.07 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.856 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.856 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react. 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?