751162
Propyl methacrylate
contains ~200 ppm MEHQ, 97%
Synonim(y):
n-Propyl methacrylate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
liquid
zawiera
~200 ppm MEHQ
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Klucz InChI
NHARPDSAXCBDDR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35.6 °C