Przejdź do zawartości
95658
Allyl methacrylate
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COOCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12162002
Beilstein/REAXYS Number:
1747406
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
4.6 mmHg ( 20 °C)
contains
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
InChI key
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl methacrylate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
94.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)