Merck
L3763
γ-Linolenyl alcohol
≥99%, liquid
Synonim(y):
6,9,12-Octadecatrienol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.45
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI key
WFYSUQMCIPGKKK-QNEBEIHSSA-N
Packaging
Sealed ampule
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)