Key Documents
234486
3-(Dimethylamino)propionitrile
98%
Synonim(y):
DMAPN
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
tw
171 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- to initiate the organic polymerization during the synthesis of class I hybrid poly(N-isopropylacrylamide)/silica hydrogels
- in preparation of cysteine modifying agents based on the solvatochromic fluorophore 4-N,N-dimethylamino-1,8-naphthalimide (4-DMN)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup