185868
N,N-Diethylaniline
≥99%
Synonim(y):
DEA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.2 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49.7 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1166 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
tw
217 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1g in 70ml at 12 °C
alcohol: slightly soluble
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup