233226
2,4-Difluoronitrobenzene
99%
Synonim(y):
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
tw
203-204 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
gęstość
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
Klucz InChI
RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 2,4-difluoro-5-nitrobenzenesulfonic acid via sulfonation reaction
- (±)-horsfiline
- resin-bound 2-arylaminobenzimidazoles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup