Merck
225371
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
99%
Synonim(y):
2,5-Dichloronitrobenzene, Nitro-p-dichlorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.00
Beilstein:
778109
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
6.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Postać
solid
granice wybuchowości
9.2 %
tw
266-269 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z C Jin et al.
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 25(5), 292-295 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 carrying the fused gene umuC'-'lacZ could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-1-oxide (4NQO) in S. typhimurium LT2 TA 1535(his-). Maximum revertants were 4.35 and 3.96 times that of the controls without
Z C Jin et al.
Mutation research, 264(1), 1-5 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 (umuC'-'lacZ) could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-N-oxide (4NQO) in Salmonella typhimurium TA 1535 (his-). The values induced by N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) were not different irrespective of the presence or absence of