Merck
196622
Sigma-Aldrich
2,5-Difluoronitrobenzene
97%
Synonim(y):
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
Wybierz wielkość
25 G
175,00 zł
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
175,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
bp
206.5 °C (lit.)
mp
−11.7 °C (lit.)
gęstość
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
XNJAYQHWXYJBBD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-difluoronitrobenzen został użyty do syntezy:
  • N-alkilowane 2-aryloaminobenzimidazole[1]
  • chinoksalinony[2]
  • N-(2-nitro-4-fluorofenylo)-l,2,3,4-tetrahydroizochinolina[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H E Haenen et al.
Chemico-biological interactions, 98(2), 97-112 (1995-11-17)
Proximal tubular biotransformation of the glutathionyl (GSH) conjugate derived from 2,5-difluoronitrobenzene (5-fluoro-2-glutathionyl-nitrobenzene) was studied by means of 19F-NMR. This method allows a direct and specific detection of the fluorinated metabolites formed, at a detection limit of 1 microM for an
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(40), 12914-12925 (2010-09-24)
This work reports the experimental and computational thermochemical study performed on three difluorinated nitrobenzene isomers: 2,4-difluoronitrobenzene (2,4-DFNB), 2,5-difluoronitrobenzene (2,5-DFNB), and 3,4-difluoronitrobenzene (3,4-DFNB). The standard (p° = 0.1 MPa) molar enthalpies of formation in the liquid phase of these compounds were
A solid phase traceless synthesis of quinoxalinones.
Krchnak V, et al.
Tetrahedron Letters, 41(16), 2835-2838 (2000)
Ring-opening reactions of N-aryl-, 1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinoline derivatives.
Andrew HK and Stanforth SP.
Tetrahedron, 48(4), 743-750 (1992)
A solid phase traceless synthesis of 2-arylaminobenzimidazoles.
Krchnak V, et al.
Tetrahedron Letters, 42(9), 1627-1630 (2001)